Tisk…
4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6740-1G OR6740-250MG OR6740-5G
APOSOR6740-1GEA 6220 CZK
APOSOR6740-1G APOSOR6740-250MG APOSOR6740-5G
4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772862
CAS číslo: 471929-86-9
UN: 2735
ADR: 8,III