Tisk…
2-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Oxazol-5-yl)aniline
OR6735-1G OR6735-250MG OR6735-5G OR6735-100MG
APOSOR6735-1GEA 2070 CZK
APOSOR6735-1G APOSOR6735-250MG APOSOR6735-5G APOSOR6735-100MG
2-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline 90%
2-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Vzorec: C₉H₈N₂O
MW: 160,172 g/mol
Bod tání: 53…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772822
CAS číslo: 774238-36-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III