Tisk…
(±)-β-Methylphenethylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6734-1G OR6734-25G OR6734-5G
APOSOR6734-1GEA 2200 CZK
APOSOR6734-1G APOSOR6734-25G APOSOR6734-5G
(±)-β-Methylphenethylamine 98%
(±)-β-Methylphenethylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
Bod varu: 82…84 °C/10mmHg
Hustota: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008144
CAS číslo: 582-22-9
UN: 2735
ADR: 8,III