Tisk…
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
OR6733-100G OR6733-500G OR6733-25G
APOSOR6733-100GEA 622 CZK
APOSOR6733-100G APOSOR6733-500G APOSOR6733-25G
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Vzorec: C₅H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064320
CAS číslo: 51-35-4
EINECS: 200-091-9