(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzylamine
OR6730-1G
OR6730-250MG
OR6730-5G
APOSOR6730-1GEA
3110
CZK
APOSOR6730-1G
APOSOR6730-250MG
APOSOR6730-5G
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine 97%
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine
Vzorec:
C₁₁H₁₆N₂ Bod tání: 47…50 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04971090 CAS číslo: 114365-04-7 UN: 3259 ADR: 8,III |