Tisk…

4-Iodobenzoyl chloride 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR6727-100G OR6727-250G OR6727-25G
APOSOR6727-100GEA 3110 CZK
APOSOR6727-100G APOSOR6727-250G APOSOR6727-25G
4-Iodobenzoyl chloride 97%
4-Iodobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClIO
Bod varu: 120…121 °C/1mmHg
Bod tání: 61…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001058
CAS číslo: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR