1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR6723-1G
OR6723-250MG
APOSOR6723-1GEA
2320
CZK
APOSOR6723-1G
APOSOR6723-250MG
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95+%
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₅ClO₄S Bod tání: 48…51 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04974524 CAS číslo: 115010-10-1 UN: 3261 ADR: 8,III |