Tisk…
5,6-Dimethylbenzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6715-100G OR6715-500G
APOSOR6715-100GEA 1620 CZK
APOSOR6715-100G APOSOR6715-500G
5,6-Dimethylbenzimidazole
5,6-Dimethylbenzimidazole
Vzorec: C₉H₁₀N₂
Bod tání: 202…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005603
CAS číslo: 582-60-5
EINECS: 209-488-1