2,6-Dichloro-3-iodopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR6713-10G
APOSOR6713-10GEA
500
CZK
APOSOR6713-10G
2,6-Dichloro-3-iodopyridine 95%
2,6-Dichloro-3-iodopyridine
Vzorec:
C₅H₂Cl₂IN MW: 273,88 g/mol Bod tání: 74…79 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03094686 CAS číslo: 148493-37-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |