Tisk…
4-Chloronicotinic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Chloropyridine-3-carboxylic acid
OR6712-100G OR6712-25G OR6712-5G
APOSOR6712-100GEA 7440 CZK
APOSOR6712-100G APOSOR6712-25G APOSOR6712-5G
4-Chloronicotinic acid 99%
4-Chloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Bod tání: 139…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128860
CAS číslo: 10177-29-4