Tisk…
3-Chloroisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloropyridine-4-carboxylic acid
OR6711-100G OR6711-25G OR6711-5G
APOSOR6711-100GEA 9360 CZK
APOSOR6711-100G APOSOR6711-25G APOSOR6711-5G
3-Chloroisonicotinic acid
3-Chloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094685
CAS číslo: 88912-27-0