4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR6710-1G
OR6710-5G
OR6710-10G
APOSOR6710-1GEA
622
CZK
APOSOR6710-1G
APOSOR6710-5G
APOSOR6710-10G
4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
Vzorec:
C₇H₃Cl₂NO₃ Bod tání: 47…54 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00035743 CAS číslo: 38818-50-7 EINECS: 254-133-6 UN: 3261 ADR: 8,II |