Tisk…
2,6-Dichloro-p-cresol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6709-1G OR6709-25G OR6709-5G
APOSOR6709-1GEA 744 CZK
APOSOR6709-1G APOSOR6709-25G APOSOR6709-5G
2,6-Dichloro-p-cresol
2,6-Dichloro-p-cresol
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
Bod varu: 231 °C
Bod tání: 33…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134679
CAS číslo: 2432-12-4
EINECS: 219-402-4