Tisk…
α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6708-100G OR6708-25G OR6708-5G
APOSOR6708-100GEA 17100 CZK
APOSOR6708-100G APOSOR6708-25G APOSOR6708-5G
α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Bod tání: 43…46 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007165
CAS číslo: 60468-54-4
EINECS: 262-249-3
UN: 3261
ADR: 8,II