Tisk…
α,3-Dibromotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
OR6706-100G OR6706-25G OR6706-5G
APOSOR6706-100GEA 0 CZK
APOSOR6706-100G APOSOR6706-25G APOSOR6706-5G
α,3-Dibromotoluene 97%
α,3-Dibromotoluene
Vzorec: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Bod varu: 128…130 °C/12mmHg
Bod tání: 40…42 °C
Hustota: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000176
CAS číslo: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 3261
ADR: 8,II