Tisk…
2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6705-25G OR6705-5G
APOSOR6705-25GEA 827 CZK
APOSOR6705-25G APOSOR6705-5G
2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrClN
MW: 216.46
Bod tání: 138…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445660
CAS číslo: 57381-37-0