Tisk…
3-Hydroxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6704-25G OR6704-5G OR6704-1G
APOSOR6704-25GEA 1290 CZK
APOSOR6704-25G APOSOR6704-5G APOSOR6704-1G
3-Hydroxybenzonitrile
3-Hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₅NO
Bod tání: 78…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002252
CAS číslo: 873-62-1
EINECS: 212-845-4