Tisk…
2,3-Dimethylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6703-100G OR6703-25G
APOSOR6703-100GEA 6290 CZK
APOSOR6703-100G APOSOR6703-25G
2,3-Dimethylbenzaldehyde
2,3-Dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
Bod varu: 86…88 °C/10mmHg
Hustota: 1,029 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798004
CAS číslo: 5779-93-1