5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6702-100G
OR6702-25G
OR6702-5G
APOSOR6702-100GEA
2530
CZK
APOSOR6702-100G
APOSOR6702-25G
APOSOR6702-5G
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄BrClO Bod tání: 56…58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08445659 CAS číslo: 189628-37-3 |