Tisk…
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6701-100G OR6701-25G OR6701-500G
APOSOR6701-100GEA 2690 CZK
APOSOR6701-100G APOSOR6701-25G APOSOR6701-500G
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrClO
Bod tání: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462870
CAS číslo: 174265-12-4