Tisk…
4-Chloroindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-1H-indole
OR6700T-1G OR6700T-25G OR6700T-5G
APOSOR6700T-1GEA 622 CZK
APOSOR6700T-1G APOSOR6700T-25G APOSOR6700T-5G
4-Chloroindole
4-Chloroindole
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Bod varu: 129…130 °C/4mmHg
Hustota: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005665
CAS číslo: 25235-85-2
EINECS: 246-747-8