Tisk…
Cyclopentanecarbonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyclopentanecarboxylic chloride
OR6700-100G OR6700-25G OR6700-5G
APOSOR6700-100GEA 10820 CZK
APOSOR6700-100G APOSOR6700-25G APOSOR6700-5G
Cyclopentanecarbonyl chloride 98%
Cyclopentanecarbonyl chloride
Vzorec: C₆H₉ClO
Bod varu: 161…162 °C
Hustota: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001370
CAS číslo: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
UN: 2920
ADR: 8+3,II