Tisk…

2-(4-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR6698-1G OR6698-25G OR6698-5G
APOSOR6698-1GEA 3870 CZK
APOSOR6698-1G APOSOR6698-25G APOSOR6698-5G
2-(4-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO₆S
MW: 271,25 g/mol
Bod tání: 213…219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216509
CAS číslo: 197251-71-1
UN: 3261
ADR: 8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR