4,4'-Diiodobiphenyl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6696-100G
OR6696-25G
APOSOR6696-100GEA
5860
CZK
APOSOR6696-100G
APOSOR6696-25G
4,4'-Diiodobiphenyl 98%
4,4'-Diiodobiphenyl
Vzorec:
C₁₂H₈I₂ Bod tání: 201…204 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001057 CAS číslo: 3001-15-8 EINECS: 221-080-5 UN: 3152 ADR: 9,II |