Tisk…
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6693-25G OR6693-5G OR6693-100G
APOSOR6693-25GEA 1160 CZK
APOSOR6693-25G APOSOR6693-5G APOSOR6693-100G
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Vzorec: C₂₀H₁₄O₂
Bod tání: 207…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004068
CAS číslo: 18531-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III