Tisk…
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6692-100G OR6692-250G OR6692-10G
APOSOR6692-100GEA 2480 CZK
APOSOR6692-100G APOSOR6692-250G APOSOR6692-10G
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 97%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Vzorec: C₂₀H₁₄O₂
Bod tání: 208…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004068
CAS číslo: 18531-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III