Tisk…
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6689-10G OR6689-1G OR6689-5G
APOSOR6689-10GEA 19840 CZK
APOSOR6689-10G APOSOR6689-1G APOSOR6689-5G
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid 95%
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319352
CAS číslo: 387350-41-6