Tisk…
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6687-1G OR6687-25G OR6687-5G
APOSOR6687-1GEA 622 CZK
APOSOR6687-1G APOSOR6687-25G APOSOR6687-5G
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Vzorec: C₆H₇BrN₂O₂
MW: 219.0400 g/mol
Bod tání: 62…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038016
CAS číslo: 56686-16-9