4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6685-25G
OR6685-5G
OR6685-100G
APOSOR6685-25GEA
827
CZK
APOSOR6685-25G
APOSOR6685-5G
APOSOR6685-100G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₄H₅IN₂ MW: 208,0000 g/mol Bod tání: 59…64 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD05663860 CAS číslo: 39806-90-1 |