Tisk…
4-Butoxyaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6681-25G OR6681-5G
APOSOR6681-25GEA 3020 CZK
APOSOR6681-25G APOSOR6681-5G
4-Butoxyaniline 97%
4-Butoxyaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Bod varu: 131…133 °C/4mmHg
Hustota: 0,922 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007866
CAS číslo: 4344-55-2