Tisk…
4-Benzyloxyaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6680-100G OR6680-25G
APOSOR6680-100GEA 5530 CZK
APOSOR6680-100G APOSOR6680-25G
4-Benzyloxyaniline 98%
4-Benzyloxyaniline
Vzorec: C₁₃H₁₃NO
Bod tání: 45…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025318
CAS číslo: 6373-46-2