Tisk…
4-(Phenylsulphanyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Phenylthio)aniline
OR6679-1G OR6679-5G OR6679-250MG
APOSOR6679-1GEA 2650 CZK
APOSOR6679-1G APOSOR6679-5G APOSOR6679-250MG
4-(Phenylsulphanyl)aniline
4-(Phenylsulphanyl)aniline
Vzorec: C₁₂H₁₁NS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00094027
CAS číslo: 1135-14-4