Tisk…
ω,3-Dichloroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chlorophenacyl chloride
OR6674-1G OR6674-25G OR6674-5G
APOSOR6674-1GEA 1910 CZK
APOSOR6674-1G APOSOR6674-25G APOSOR6674-5G
ω,3-Dichloroacetophenone
ω,3-Dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07783975
CAS číslo: 21886-56-6
UN: 3261
ADR: 8,III