Tisk…
2-Iodobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6669-1G OR6669-5G
APOSOR6669-1GEA 827 CZK
APOSOR6669-1G APOSOR6669-5G
2-Iodobenzaldehyde
2-Iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Bod varu: 102 °C/3mmHg
Bod tání: 36…37 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039570
CAS číslo: 26260-02-6