Tisk…
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl trans-2-pentenoate, (E)-Methyl pent-2-enoate
OR6667-25G OR6667-5G
APOSOR6667-25GEA 8930 CZK
APOSOR6667-25G APOSOR6667-5G
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MW: 114,144 g/mol
Bod varu: 142…145 °C
Bod vzplanutí: 16–26 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00137611
CAS číslo: 15790-88-2
UN: 1993
ADR: 3,II