Tisk…

2,5-Dimethylthiophenol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2,5-Dimethylbenzenethiol, 2,5-Dimethylbenzene-1-thiol, 2-Mercapto-p-xylene, 1,4-Dimethyl-2-mercaptobenzene

OR6661-25G OR6661-5G
APOSOR6661-25GEA 0 CZK
APOSOR6661-25G APOSOR6661-5G
2,5-Dimethylthiophenol 98%
2,5-Dimethylthiophenol
Vzorec: C₈H₁₀S
Bod varu: 126,3 °C/50mmHg
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010020
CAS číslo: 4001-61-0
EINECS: 223-649-3
UN: 3334
ADR: 9,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR