Tisk…
7-Methylindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6655-25G OR6655-100G
APOSOR6655-25GEA 1620 CZK
APOSOR6655-25G APOSOR6655-100G
7-Methylindole
7-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Bod varu: 266 °C
Bod tání: 80…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005684
CAS číslo: 933-67-5
EINECS: 213-270-1