Tisk…
2-Benzyloxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Benzyloxy)aniline
OR6647-25G OR6647-5G
APOSOR6647-25GEA 2900 CZK
APOSOR6647-25G APOSOR6647-5G
2-Benzyloxyaniline
2-Benzyloxyaniline
Vzorec: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Bod varu: 113 °C/0,075mmHg
Bod tání: 35…39 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093873
CAS číslo: 20012-63-9