Tisk…
2-Phenoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Amino-2-phenoxybenzol
OR6645-25G
APOSOR6645-25GEA 0 CZK
APOSOR6645-25G
2-Phenoxyaniline
2-Phenoxyaniline
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Bod varu: 170 °C/18mmHg
Bod tání: 47…49 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035765
CAS číslo: 2688-84-8