Tisk…
4-Chlorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-chlorophenyl)borane, (4-Chlorophenyl)boronic acid, (4-Chlorophenyl)metaboric acid
OR6643-100G OR6643-25G OR6643-500G
APOSOR6643-100GEA 2400 CZK
APOSOR6643-100G APOSOR6643-25G APOSOR6643-500G
4-Chlorophenylboronic acid 98%
4-Chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₂
MW: 156,38 g/mol
Bod tání: 284…289 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039137
CAS číslo: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5