Tisk…
3-Chlorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6642-100G OR6642-500G
APOSOR6642-100GEA 2320 CZK
APOSOR6642-100G APOSOR6642-500G
3-Chlorophenylboronic acid 98%
3-Chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₂
Bod tání: 180…189 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00161354
CAS číslo: 63503-60-6