Tisk…
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
OR6640-25G OR6640-5G
APOSOR6640-25GEA 9330 CZK
APOSOR6640-25G APOSOR6640-5G
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Vzorec: C₇H₅ClN₂O₄
MW: 216,58 g/mol
Bod tání: 87…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041235
CAS číslo: 51676-74-5