Tisk…
2-Nitro-p-toluidine 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline
OR6639-100G OR6639-2.5KG OR6639-500G
APOSOR6639-100GEA 2040 CZK
APOSOR6639-100G APOSOR6639-2.5KG APOSOR6639-500G
2-Nitro-p-toluidine 98+%
2-Nitro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15
Bod varu: 169 °C/12mmHg
Bod tání: 115…118 °C
Hustota: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 157 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007907
CAS číslo: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1 III