4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-(Methylsulphonyl)phenyl)methanamine hydrochloride
OR6633-25G
OR6633-5G
APOSOR6633-25GEA
21330
CZK
APOSOR6633-25G
APOSOR6633-5G
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride 95%
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride
Vzorec:
C₈H₁₁NO₂S.HCl MW: 221,70 g/mol Bod tání: 272…274 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00216491 CAS číslo: 98593-51-2 |