Tisk…
2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6632-1G OR6632-5G OR6632-25G OR6632-10G
APOSOR6632-1GEA 2940 CZK
APOSOR6632-1G APOSOR6632-5G APOSOR6632-25G APOSOR6632-10G
2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Bod tání: 145…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216504
CAS číslo: 65192-28-1
UN: 3261
ADR: 8,III