Tisk…
2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6629-1G OR6629-25G OR6629-5G
APOSOR6629-1GEA 695 CZK
APOSOR6629-1G APOSOR6629-25G APOSOR6629-5G
2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₂Br₂O₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08445656
CAS číslo: 7311-70-8