Tisk…
3-Methoxythiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6628-100G OR6628-25G OR6628-5G
APOSOR6628-100GEA 3110 CZK
APOSOR6628-100G APOSOR6628-25G APOSOR6628-5G
3-Methoxythiophene
3-Methoxythiophene
Vzorec: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Bod varu: 80…82 °C/65mmHg
Hustota: 1,143 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043894
CAS číslo: 17573-92-1
UN: 1993
ADR: 3,III