1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6626-100G
OR6626-25G
OR6626-5G
APOSOR6626-100GEA
2030
CZK
APOSOR6626-100G
APOSOR6626-25G
APOSOR6626-5G
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrClNO₂ Bod tání: 70…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05863216 CAS číslo: 16588-24-2 |