Tisk…
Cyclopentylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Cyclopentylacetic acid
OR6624-100G OR6624-25G OR6624-5G
APOSOR6624-100GEA 7840 CZK
APOSOR6624-100G APOSOR6624-25G APOSOR6624-5G
Cyclopentylacetic acid
Cyclopentylacetic acid
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod varu: 133…134 °C/23mmHg
Hustota: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001387
CAS číslo: 1123-00-8
EINECS: 214-368-7