Tisk…
3-Chloropyridine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6622-5G OR6622-10G
APOSOR6622-5GEA 622 CZK
APOSOR6622-5G APOSOR6622-10G
3-Chloropyridine-2-carbonitrile
3-Chloropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃ClN₂
MW: 138.56
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788834
CAS číslo: 38180-46-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III